Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque Flt3-Ligand Protein
A cDNA sequence encoding the Flt3-Ligand was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5100.00€
Spécification
Nom | Flt3-Ligand Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as calculated by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human AML5 cells is less than 1.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 1,000,000IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944428
|
enQuireBio™
QP10617-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924428
|
enQuireBio™
QP10617-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934428
|
enQuireBio™
QP10617-1MG |
1 mg |
5100.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Flt3-Ligand Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TQDCSFQHSP ISSDFAVKIR ELSDYLLQDY PVTVPSNLQD EELCGALWRL VLAQRWMERL KTVAGSKMQG LLERVNTEIH FVTKCAFQHP PSCLRFVQTN ISRLLQETSE QLVALKPWIT RQNFSRCLEL QCQPDSSTLP PPRSPGALEA TALTAPQRP | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as calculated by the dose-dependant stimulation of the proliferation of human AML5 cells is less than 1.0ng/ml, corresponding to a specific activity of 1,000,000IU/mg. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |