Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rhesus Macaque IL 13 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom | IL 13 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Rhesus Macaque |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15944668
|
enQuireBio™
QP10691-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15924668
|
enQuireBio™
QP10691-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934668
|
enQuireBio™
QP10691-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 16-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
IL 13 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Rhesus Macaque | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2?m filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4 containing 5% trehalose. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SPSPVPRSTA LKELIEELVN ITQNQKAPLC NGSMVWSINL TAGVYCAALE SLINVSGCSA IEKTQRMLNG FCPHKVSAGQ FSSLRVRDTK IEVAQFVKDL LVHLKKLFRE GRFN | |
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC analyses. |