Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Enterotoxin type E Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Pyruvate carboxylase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
385.00€ - 3260.00€
Spécification
Nom | S. aureus Enterotoxin type E Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | entE |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
16027170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-10UG |
10 μg |
385.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-200UG |
200 μg |
1535.00€
200µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16067170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16017170
|
enQuireBio™
QP7046-EC-100UG |
100 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Specifications
S. aureus Enterotoxin type E Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
entE | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SEEINEKDLR KKSELQRNAL SNLRQIYYYN EKAITENKES DDQFLENTLL FKGFFTGHPW YNDLLVDLGS KDATNKYKGK KVDLYGAYYG YQCAGGTPNK TACMYGGVTL HDNNRLTEEK KVPINLWIDG KQTTVPIDKV KTSKKEVTVQ ELDLQARHYL HGKFGLYNSD SFGGKVQRGL IVFHSSEGST VSYDLFDAQG QYPDTLLRIY RDNKTINSEN LHIDLYLYTT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |