Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 3550.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_000676548.1 |
---|---|
Nom | S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | ssPA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15956339
|
enQuireBio™
QP5524-50UG |
50 μg |
107.00€
50µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15936339
|
enQuireBio™
QP5524-250UG |
250 μg |
252.00€
250µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15946339
|
enQuireBio™
QP5524-500UG |
500 μg |
481.00€
500µg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926339
|
enQuireBio™
QP5524-1MG |
1 mg |
845.00€
1mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966339
|
enQuireBio™
QP5524-5MG |
5 mg |
3550.00€
5mg |
Expédition estimée: 07-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
WP_000676548.1 | |
Research Use Only | |
ssPA | |
S. aureus | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
S. aureus Escherichia coli ssPA / Stringent starvation Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPNNDRHQI TDTTNGHYAP VTYIQVEAPT GTFIASGVVV GKDTLLTNKH VVDATHGDPH ALKAFPSAIN QDNYPNGGFT AEQITKYSGE GDLAIVKFSP NEQNKHIGEV VKPATMSNNA ETQVNQNITV TGYPGDKPVA TMWESKGKIT YLKGEAMQYD LSTTGGNSGS PVFNEKNEVI GIHWGGVPNE FNGAVFINEN VRNFLKQNIE DIHFANDDQP NNPDNPDNPN NPDNPNNPDE PNNPDNPNNP DNPDNGDNNN SDNPDAA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |