Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabF Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabF, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | WP_000081240.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 31213734 |
Nom | S. aureus fabF Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16010081
|
enQuireBio™
QP7667-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16030081
|
enQuireBio™
QP7667-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 24-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16020081
|
enQuireBio™
QP7667-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040081
|
enQuireBio™
QP7667-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16050081
|
enQuireBio™
QP7667-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16060081
|
enQuireBio™
QP7667-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
WP_000081240.1 | |
S. aureus fabF Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
31213734 | |
Research Use Only | |
fabF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQNKRVVIT GMGALSPIGN DVKTTWENAL KGVNGIDKIT RIDTEPYSVH LAGELKNFNI EDHIDKKEAR RMDRFTQYAI VAAREAVKDA QLDINENTAD RIGVWIGSGI GGMETFEIAH KQLMDKGPRR VSPFFVPMLI PDMATGQVSI DLGAKGPNGA TVTACATGTN SIGEAFKIVQ RGDADAMITG GTEAPITHMA IAGFSASRAL STNDDIETAC RPFQEGRDGF VMGEGAGILV IESLESAQAR GANIYAEIVG YGTTGDAYHI TAPAPEGEGG SRAMQAAMDD AGIEPKDVQY LNAHGTSTPV GDLNEVKAIK NTFGEAAKHL KVSSTKSMTG HLLGATGGIE AIFSALSIKD SKVAPTIHAV TPDPECDLDI VPNEAQDLDI TYAMSNSLGF GGHNAVLVFK KFEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |