Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae DDP1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) DDP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_014806.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 854334 |
Nom | S. cerevisiae DDP1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16082251
|
enQuireBio™
QP8030-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16002261
|
enQuireBio™
QP8030-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16092251
|
enQuireBio™
QP8030-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16012261
|
enQuireBio™
QP8030-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16022261
|
enQuireBio™
QP8030-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16032261
|
enQuireBio™
QP8030-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_014806.1 | |
S. cerevisiae DDP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
854334 | |
Research Use Only | |
DDP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GKTADNHGPV RSETAREGRE NQVYSPVTGA RLVAGCICLT PDKKQVLMIT SSAHKKRWIV PKGGVEKDEP NYETTAQRET WEEAGCIGKI VANLGTVEDM RPPKDWNKDI KQFENSRKDS EVAKHPPRTE FHFYELEIEN LLDKFPECHK RHRKLYSYTE AKQNLIDAKR PELLEALNRS AIIKDDK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |