Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Dipeptidyl aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_014862.3 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 854394 |
Nom | S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16017650
|
enQuireBio™
QP7196-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037650
|
enQuireBio™
QP7196-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 25-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027650
|
enQuireBio™
QP7196-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047650
|
enQuireBio™
QP7196-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057650
|
enQuireBio™
QP7196-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16067650
|
enQuireBio™
QP7196-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_014862.3 | |
S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein | |
Not determined. | |
Cytoplasmic Domain | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
854394 | |
Research Use Only | |
STE13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSASTHSHKR KNSHLFPQRK SSNSSMDKPF FPNNDSVANT DPQSNENGHT INEIRPTEAT IDVTDVPQTP FLQEQYSMRP RRESFQFNDI ENQHHTHSFF SVNKFNRRWG EWSLPEKRS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |