Learn More
enQuireBio™ Recombinant Soybean Soybean P34 GST Protein
A cDNA sequence encoding the Soybean P34 GST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | P34 GST Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Soybean |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15923989
|
enQuireBio™
QP13564-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943989
|
enQuireBio™
QP13564-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15933989
|
enQuireBio™
QP13564-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 28-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
P34 GST Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Soybean | |
GST | |
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, pH 8.0, 60mM NaCl, 10mM glutathione and 50% glycerol. |