Learn More
enQuireBio™ Recombinant Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein
A cDNA sequence encoding the Toxoplasma P32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Toxoplasma Gondii
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15924709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13788-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15944709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13788-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15934709
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13788-1MG
1 mg
1740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Toxoplasma Gondii Toxoplasma P32 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Toxoplasma Gondii
His
Toxoplasma protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile Filtered solution containing containing PBS and 25mM arginine.