Learn More
enQuireBio™ Recombinant Virus Parvovirus B19 VLP VP1/VP2 Protein
A cDNA sequence encoding the Parvovirus B19 VLP VP1/VP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5220.00€
Spécification
Nom | Virus Parvovirus B19 VLP VP1/VP2 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Virus |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15972099
|
enQuireBio™
QP12967-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15962099
|
enQuireBio™
QP12967-20UG |
20 μg |
215.00€
20µg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15952099
|
enQuireBio™
QP12967-1MG |
1 mg |
5220.00€
1mg |
Expédition estimée: 27-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Virus Parvovirus B19 VLP VP1/VP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Virus | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
Parvovirus B19 VLP VP1/VP2 protein solution is supplied in 16mM Sodium phosphate pH 7.4, 120mM NaCl and 20% glycerol. |