Learn More
enQuireBio™ Recombinant Zebrafish Metallothionein-1 Protein
A DNA sequence encoding the Danio rerio (Zebrafish) (Brachydanio rerio) Metallothionein-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_571150.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 30282 |
Nom | Metallothionein-1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16097780
|
enQuireBio™
QP7223-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017790
|
enQuireBio™
QP7223-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16007790
|
enQuireBio™
QP7223-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16027790
|
enQuireBio™
QP7223-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037790
|
enQuireBio™
QP7223-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16047790
|
enQuireBio™
QP7223-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_571150.1 | |
Metallothionein-1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Zebrafish | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
30282 | |
Research Use Only | |
mt | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDPCECAKTG ACNCGATCKC TNCQCTTCKK SCCSCCPSGC SKCASGCVCK GNSCGTSCCQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |