Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow
Le flux de travail ARN / ADN multi-échantillons RecoverAll™ est un flux de travail complet pour l’extraction séquentielle d’ARN et d’ADN à partir du même échantillon de tissus fixés au formaldéhyde ou au paraformaldéhyde et inclus dans la paraffine (FFPE).
670.00€ - 1058.00€
Spécification
Type d’échantillon | Échantillons fixés et FFPE, Fixed Samples |
---|---|
Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit |
À utiliser avec (application) | PCR, transfert Northern, RT-PCR (point final), analyse de micro-ARN, PCR en temps réel, séquençage |
Gamme de produits | Ambion™, RecoverAll™ |
Conditions d’expédition | Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15430994
|
Invitrogen™
A26135 |
200 préparations |
1058.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15420994
|
Invitrogen™
A26069 |
120 préparations |
670.00€
1 kit |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le flux de travail ARN / ADN multi-échantillons RecoverAll™ est un flux de travail complet pour l’extraction séquentielle d’ARN et d’ADN à partir du même échantillon de tissus fixés au formaldéhyde ou au paraformaldéhyde et inclus dans la paraffine (FFPE). L’ARN et l’ADN récupérés sont prêts à être utilisés dans des applications en aval telles que la RT-PCR quantitative en temps réel et le séquençage ciblé à l’aide du panel de recherche sur le cancer Oncomine™. Ce flux de travail comprend des kits d’isolement des acides nucléiques totaux RecoverAll™, des tubes d’élution et de l’eau exempte de nucléase.
Caractéristiques :
- Récupère l’ARN et l’ADN dans des éluats séparés à partir de la même coupe de tissu FFPE
- Repose sur la technologie éprouvée Ambion™ RecoverAll
- Traite quatre coupes de 20 µm par réaction
Le flux de travail spécial fournit plus d’informations à partir d’un volume d’échantillon moindre
Les échantillons FFPE sont précieux, ce qui nécessite souvent de choisir une méthode d’extraction plutôt qu’une autre afin d’économiser l’échantillon. Dans le flux de travail ARN / ADN multi-échantillons RecoverAll, la récupération d’ARN et d’ADN à partir du même échantillon de tissus FFPE dans un seul flux de travail élimine la nécessité de choisir l’acide nucléique à récupérer à partir d’une coupe particulière de tissus FFPE.
Tout d’abord, les coupes de tissus FFPE montées sur lames ou issues de blocs de tissus FFPE sont déparaffinées et digérées par protéase. Les échantillons sont ensuite chargés sur une cartouche filtrante ; l’ADN reste lié à la cartouche filtrante tandis que l’ARN s’écoule. Pour récupérer l’ARN, l’écoulement est chargé sur une nouvelle cartouche filtrante, traitée par DNase, puis élué du filtre. Pour récupérer l’ADN, l’ADN lié à la cartouche filtrante est traité par RNase A, puis élué du filtre.
Spécification
Échantillons fixés et FFPE, Fixed Samples | |
PCR, transfert Northern, RT-PCR (point final), analyse de micro-ARN, PCR en temps réel, séquençage | |
Approuvée pour l’expédition à température ambiante ou sur de la glace humide ou sèche |
Non compatible avec le haut débit | |
Ambion™, RecoverAll™ | |
ARN total, miARN, Acides nucléiques totaux, ARNm, ADN génomique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.