Learn More
Heathrow Scientific™ Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray Code produit.: 17699780
Expédition estimée: 19-01-2026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.30€
    21.69€ / 10 pièces
    Économisez 66.61€
    75% de réduction
Il en reste null
Ajouter au panier
Heathrow Scientific™ Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 17699780 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Stérile, 10 pièces
Code nomenclature Nacres: JA.01
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17699780
Marque: Heathrow Scientific™ 120845
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.30€
    21.69€ / 10 pièces
    Économisez 66.61€
    75% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 19-01-2026
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Counting trays that offer safety and convenience when counting pills and capsules. Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules. It is suitable for use with all capsules ranging from sizes 2 to 00.
  • Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée par des produits chimiques, pour la sécurité des patients
  • En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
  • Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage par lots de fabrication
  • Plateaux durables et incassables fabriqués en matériau inerte, sans ESB/EST
  • Traçabilité par lot
  • Bec verseur dans le coin pour contrôler la distribution
  • Poids : 42 g (0,09 lb)
  • Dimensions (L x l x H) : 262 x 131 x 12 mm
  • Comprend une spatule ergonomique (177,25 x 19,2 mm)
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Certifications/Conformité REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004
Dimensions (L x l x H) 262 x 131 x 12 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 262 mm
Matériau Polystyrene
Type Pill-counting Tray
Largeur (métrique) 131 mm
À utiliser avec (application) Comptage des capsules / comprimés
Comprend Spatule incurvée
Longueur (impériale) 10.3 in.
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Nbre par carton 40/Carton
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 5.2 in.
Autoclavable Non autoclavable
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Code produit
Numéro de lot518915 Type de certificatCertificat de qualité Date03/04/2023 Code produit120845
Numéro de lot518915 Type de certificatCertificat d'irradiation Date03/04/2023 Code produit120845
Numéro de lot518915 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/04/2023 Code produit120845
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Heathrow Scientific™ Rectangular Capsule/Tablet Counting Tray >