Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure de laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour un usage général en laboratoire. La tubulure de laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
Marque:  Deutsch Neumann™ 3011014
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Code produit. 10387819
  • 77.65€ / 25m
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
  • Duromètre 50 Shore A
  • Bonne mémoire élastique
Spécification
Spécification
ISO 9001:2008
Caoutchouc naturel
25 m
Pour un usage en laboratoire
10 mm
14 mm
2 mm