Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure de laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour un usage général en laboratoire. La tubulure de laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
Marque: Deutsch Neumann™ 3011217
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 2.46600kg
Description
- Duromètre 50 Shore A
- Bonne mémoire élastique
Spécification
ISO 9001:2008 | |
Caoutchouc naturel | |
25 m | |
Pour un usage en laboratoire |
12 mm | |
17 mm | |
2,5 mm | |
Rouge |