Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure de laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour un usage général en laboratoire. La tubulure de laboratoire Deutsch Neumann™ est fabriquée en caoutchouc naturel rouge.
Marque: Deutsch Neumann™ 3010407
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
- Duromètre 50 Shore A
- Bonne mémoire élastique
Spécification
ISO 9001:2008 | |
Caoutchouc naturel | |
25 m | |
Pour un usage en laboratoire |
4 mm | |
7 mm | |
1.5 mm | |
Rouge |