Learn More
Kartell™ Bouchon conique à 2 orifices
Bouchons en caoutchouc rouge adaptés à des températures élevées et à une utilisation combinée avec un flacon, une bouteille ou un tube
Marque:  Kartell™ 0384800
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10440332
  • 22.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 12-08-2024
Description
  • En caoutchouc rouge
  • Forme conique
  • Comporte deux orifices
  • Destiné à un usage général en laboratoire
Spécification
Spécification
Rouge
45mm
6mm
25/boîte
2
Conique
Bouchon conique
34 mm
45mm
Caoutchouc
6mm