Learn More
Skytec Gants de travail écologiques Redeem
Code produit 17881664 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6, XS
7, Standard
8, Moyen
9, Grande
10, XL
11, 2XL
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17881664 11, 2XL 10 paires
17871654 6, XS 10 paires
17881654 7, Standard 10 paires
17821664 8, Moyen 10 paires
17841664 9, Grande 10 paires
17851664 10, XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17881664 Fournisseur Skytec Code fournisseur SKG00032EL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.45€
    30.67€ / 10 paires
    Économisez 14.78€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Les gants de travail écologiques Redeem sont des gants polyvalents respectueux de l'environnement, fabriqués à partir de polyester recyclé et de mousse de nitrile sur la paume.
  • Doublure douce et légère composée à 50 % de polyester recyclé, équivalent à 1 bouteille en plastique de 500 ml (PET )
  • Le revêtement en mousse de nitrile souple et durable offre une adhérence sûre et une excellente résistance à l'abrasion
  • Revêtement ultrafin pour une sensibilité tactile maximale
  • Conditionné par 10 paires dans un sachet en polyéthylène biodégradable
  • Les gants sont certifiés par la norme GRS (Global Recycled Standard).
  • Doublure ajustée pour un confort optimal
  • Le poignet élastique assure un maintien sûr.
Spécification
Certifications/Conformité CE CAT II
Certifications / conformité (Europe) EN388, EN420
Chlorinated Non
Zone enduite Palm
Structure Tricoté
Coating Material Mousse nitrile
Couleur Vert, Noir
Cut Resistance Rating ANSI A1
Finition externe Partiellement texturé
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Polyester, 100 % polyester recyclé, Nitrile
Type de produit Gant de travail économique
Dimensions 11, 2XL
À utiliser avec (application) Manipulation générale
Type de manchette de gant Élastiquées
Type de pouce Droit
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 240 mm