Learn More
Solution de redox, 180/430/600 mV Pt/Calomel, 220/470/640 mV Pt/Ag/AgCl, SI Analytics™
Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Quantité:
3 x 20 Ampules
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hexyanoferrate(II) et (III) de potassium, hydrogénophosphate de disodium, dihydrogénophosphate de potassium
- En cas de contact avec les yeux : Rincer l’œil ouvert pendant plusieurs minutes sous l’eau courante. Puis consulter un médecin
- Absorbez avec un matériau de liaison liquide (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
- Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères
- Ne pas laisser le produit atteindre le réseau d’évacuation des eaux usées
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 100°C |
| Couleur | Jaune clair |
| Densité | 1.01g/cm3 |
| pH | 7 |
| Quantité | 3 x 20 Ampules |
| Type de solution | Solution Redox |
| Odeur | Odorless |
| Tension de vapeur | 23hPa |
| Informations sur la solubilité | Entièrement miscible dans l’eau |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid