missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Indice de réfraction du matériau de référence certifié à 20°C, 25°C et 30°C (valeur nominale RI 1,3325 à 25 °C), certifié UKAS ISO 17025/ISO 17034, dans des flacons en verre inviolable, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Matériaux de référence certifiés pour indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C
- Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
- Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
- Disponible en flacons en verre inviolables de 10 ml ou sous forme de sachets multiples de 5 par matériau (comprend un ensemble de pipettes jetables)
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 x 10 ml |
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu