Learn More
Indice de réfraction du matériau de référence certifié à 20°C, 25°C et 30°C (valeur nominale RI 1,4573 à 25°C), certification UKAS ISO 17025/ISO 17034, dans des flacons en verre inviolable, 10 ml, Paragon Scientific™
Description
- Matériaux de référence certifiés pour indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C
- Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
- Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
- Disponible en flacons en verre inviolables de 10 ml ou sous forme de sachets multiples de 5 par matériau (comprend un ensemble de pipettes jetables)
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Refractive Index Standard at 20 °C
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: petroleum distilates
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.