Learn More
Matériau de référence certifié indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C (valeur nominale RI 1,6556 à 25°C), certification UKAS ISO 17025/ISO 17034, dans des flacons en verre inviolable, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
Code produit. 16060272
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 16060272
Marque: Paragon Scientific PSRI10K
La gamme de matériaux de référence certifiés (CRM) pour indice de réfraction de Paragon Scientific fournit des valeurs certifiées pour les mesures d’indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C et couvre une large gamme d’applications d’étalonnage.
  • Matériaux de référence certifiés pour indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C
  • Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
  • Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
  • Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
  • Disponible en flacons en verre inviolables de 10 ml ou sous forme de sachets multiples de 5 par matériau (comprend un ensemble de pipettes jetables)
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Quantité 5 x 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Refractive Index Certified Reference Material at 20°C, 25°C and 30°C (Nominal RI Value1.6556 at 25°C)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1-Bromonaphthalene
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.