Learn More
Ismatec™ Pompes péristaltiques indépendantes de contrôle de canaux (ICC) Reglo
Contrôlez indépendamment le flux et le sens de chaque canal via le clavier ou le PC
3155.00€
Spécification
Précision | ± 1 % |
---|---|
Type de contrôle | Numérique à vitesse variable |
Pression maximale | 14,5 psi |
Réversible | Oui |
Tension | 100 V à 240 V |
Code produit | Marque | Débit | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Canaux | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16669762
|
Ismatec™
78001-49 |
24 ml/min. | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Débit de 0,001 à 35 mL/min par canal
- Le débit dépend du régime de l’entraînement et de la taille de la tubulure.
- Interface USB pour une connexion rapide à un PC
- Flexibilité du flux bidirectionnel dans chaque canal
Spécification
± 1 % | |
14,5 psi | |
100 V à 240 V |
Numérique à vitesse variable | |
Oui |