Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en PP renforcé
Marque:  Brady™ 252129
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05300kg
Code produit. 10010624
  • 14.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Signalisation normalisée AFNOR
• Protection obligatoire de la tête, vue, ouïe
Spécification
Spécification
PP
PP renforcé
120°C
Rond
Signalisation obligatoire
1 de chaque
200 mm
0,369 mm
Protection de la tête, vue, ouïe
Blanc sur bleu