Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en PP renforcé
Marque: Brady™ 252159
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05300kg
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal port obligatoire de sur-chaussures
Spécification
PP | |
PP renforcé | |
120°C | |
Rond | |
Mandatory Sign |
1 de chaque | |
200 mm | |
0,369 mm | |
Port de surchaussures | |
Blanc sur bleu |