Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en PP renforcé
Marque: Brady™ 252103
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.04400kg
Description
Signalisation normalisée AFNOR• Protection obligatoire de la tête
Spécification
PP | |
PP renforcé | |
120°C | |
Rond | |
Signalisation obligatoire |
1 de chaque | |
200 mm | |
0,369 mm | |
Port d’un casque de protection | |
Blanc sur bleu |