Learn More
Brady™ Panneaux obligatoires en PP renforcé
Marque:  Brady™ 252135
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.05300kg
Code produit. 10633195
  • 14.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Panneaux d'obligation
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des voies respiratoires
Spécification
Spécification
PP
PP renforcé
120°C
Rond
Signalisation obligatoire
1 de chaque
200 mm
0,369 mm
Port d’une protection des voies respiratoires
Blanc sur bleu