Learn More
Brady™ Étiquettes d'avertissement en PP renforcé : Tension électrique dangereuse
11.20€ - 25.90€
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10080904
|
Brady™
252214 |
200 W x 200 mm H |
11.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11734844
|
Brady™
252215 |
315 x 315 mm (l x H) |
25.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Panneaux d'avertissement• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger électrique
Spécification
Triangulaire |