Learn More
Brady™ Étiquettes d'avertissement en PP renforcé : Tension électrique dangereuse
Marque:  Brady™ 252214
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02400kg
Code produit. 10080904
  • 11.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-08-2024
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal danger électrique
Spécification
Spécification
Triangulaire
200 W x 200 mm H