Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants Shigella dysenteriae polyvalents (1 à 10)
Identifiez les cultures Shigella de façon présumée grâce à la technique d’agglutination par lames à l’aide des sérums agglutinants Shigella dysenteriae polyvalents (1 à 10).
Brand: Thermo Scientific™ R30163701
Code nomenclature Nacres: NA.47
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Description
Identifiez de manière présumée les cultures Shigella à des fins épidémiologiques et diagnostiques à l’aide du sérum agglutinant Thermo Scientific™ Remel™ Shigella dysenteriae polyvalent (1 à 10). Ces sérums conviennent à une utilisation dans les tests d’agglutination sur lame. Les tests sérologiques sont basés sur le fait que les anticorps, produits dans le sérum suite à l’exposition aux antigènes bactériens, agglutinent les bactéries porteuses d’antigènes homologues de manière visible. Les antisérums ne fournissent qu’une identification sérologique ; l’identification complète d’un organisme doit être effectuée en conjonction avec des tests biochimiques.
Différenciez Shigella dysenteriae sur la base des réactions avec des antisérums spécifiques. Sérums pour test d’agglutination Remel Shigella dysenteriae polyvalent (1 à 10), couvercle, S. dysenteriae types 1 à 10. Dans la mesure où Shigella peut être confondu avec certains sérotypes non mobiles d’E. coli (groupe Alkalescens‑Dispar), un sérum supplémentaire (R30164301) est disponible à des fins de différenciation.
- Prêt à l’emploi : Fourni sous forme de sérum agglutinant prêt à l’emploi.
- Facile à interpréter : Agglutination visible avec S. dysenteriae types 1 à 10. La solution de contrôle ne montre aucune agglutination visible.
Les sérums agglutinants Shigella dysenteriae polyvalents (1 à 10) sont produits chez des lapins et conservés avec 0,5 % de phénol. Chaque flacon compte-gouttes contient 2 ml de liquide. Il est fourni prêt à l’emploi.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Specifications
2°C à 8°C | |
Oui | |
Flacon | |
2 ml |
Shigella dysenteriae polyvalent (1 à 10) | |
identification sérologique des cultures de Shigella par un test rapide d’agglutination sur lame | |
2 ml/flacon |