Learn More
Thermo Scientific™ Gram-Sure
Utilisez un disque imprégné de réactif Gram-Sure pour différencier rapidement les bacilles aérobies, à gram négatif et à gram positif ou les coccobacilles.
Marque: Thermo Scientific™ R211820
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Différenciez les bacilles aérobies, à gram négatif et à gram positif ou les coccobacilles avec les disques imprégnés de réactifs Thermo Scientific™ Remel™ Gram-Sure. Il s’agit d’un test de disque rapide réalisé à l’aide de la technologie fluorescente. La coloration de Gram est généralement la première étape pour identifier des bactéries et décider des procédures d’identification ultérieures. La tendance de certaines bacilles à gram positif à apparaître en tant que gram variable ou gram négatif, en particulier les membres de genera Bacillus, Erysipelothrix, Lactobacillus, et Listeria, peut souvent entraîner une classification erronée.
bacilles aérobies, à gram négatif et à gram positif ou les coccobacilles avec les disques Gram-Sure.
- Prêt à l’emploi : disque imprégné de réactif. Aucune préparation supplémentaire n’est nécessaire.
- Test rapide : incuber à température ambiante pendant 5 à 10 minutes.
- Facile à interpréter : les organismes à gram négatif (fluorescence bleue sous la lumière ultraviolette à ondes longues) sont faciles à différencier des organismes à gram positif (pas de fluorescence sous la lumière ultraviolette à ondes longues).
Les parois cellulaires des organismes à gram négatif contiennent de l’aminopeptidase, qui est détectée par l’hydrolyse de la L-alanine-7-amido-4-méthylcoumarine d’un substrat non fluorescent à un composé fluorescent. En 1976, Cerney a signalé l’utilisation de L-alanine-4-nitroanilide pour détecter l’aminopeptidase de la paroi cellulaire, qui était corrélée à la gram négativité1. En 1990, Manafi et Kneifel ont évalué divers substrats chromogènes et fluorogéniques pour pouvoir différencier les bactéries à gram positif et gram négatif2. Ils ont recommandé d’utiliser le substrat fluorogénique L-alanine-7-amido-4-méthylcoumarine en raison de sa sensibilité de test supérieure et de sa fluorescence bleue prononcée indiquant une réaction positive.
Le disque Gram-Sure contient l’ingrédient réactif L-alanine-7-amido-4-méthylcoumarine qui présente une fluorescence bleue prononcée et une sensibilité accrue aux tests. Les bacilles aérobies, à gramnégatif et les coccobacilles présentent une fluorescence bleue brillante, tandis que les bacilles à gram positif et les coccobacilles n’affichent aucune fluorescence.
Ce test sert d’adjuvant à la méthode traditionnelle de coloration de gram et non de remplacement.
Spécification
2°C à 8°C | |
Gram-Sure | |
Flacon | |
25 disques/flacon |