Learn More
UVP Ampoules de rechange
Marque:  UVP 34-0054-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Code produit. 11890483
  • 126.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-06-2024
Spécification
Ampoule de rechange
16000 heures
365 nm
Ampoule 100 W de rechange
19,05 cm
PAR38
Ad-medium
100 W
Lampe UV haute intensité B-100
7,5 in