Learn More
UVP Ampoules de rechange
Brand: UVP 34-0002-01
Code nomenclature Nacres: NB.33
Additional Details : Poids : 1.00000kg
Specifications
Ampoule de rechange | |
25 W | |
Tube / Ampoule 25 W de rechange |
115 V | |
Armoire Chromato-Vue modèles C-70G, C-71 | |
1 de chaque |