Learn More
Thermo Scientific™ Filtre principal HEPA ; pour incubateurs série 3110, série 310 (avec option HEPA), série Steri-Cycle
S’utilise avec : Pour les modèles à chemise d’eau, les modèles Steri-cycle et les modèles à chauffage direct (31X, 32X, 37X et 38X) et les incubateurs série 8000
Marque: Thermo Scientific™ 760175
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Description
Les filtres HEPA en chambre Thermo Scientific offrent une qualité d'air de classe 100 appréciable.
Filtres HEPA
- Filtration de 99,97 % de 0,3μm
- Compatible avec tous les incubateurs Thermo Scientific™ Forma™ série II 3110, Thermo Scientific™ Steri-Cycle™ et Forma™ série 310 (avec système de filtration HEPA en option)
- Le filtre principal est disponible en tant qu’unité autonome ou groupé avec les autres filtres en ligne de la chambre
Spécification
Filtre HEPA de rechange | |
Pour les modèles à chemise d’eau, les modèles Steri-cycle et les modèles à chauffage direct (31X, 32X, 37X et 38X) et les incubateurs série 8000 | |
DEL | |
Accessoire, filtre HEPA de rechange |