Learn More
Thermo Scientific™ Kit Decon pour incubateurs 3100 Series
Les filtres HEPA en chambre Thermo Scientific offrent une qualité d'air de classe 100 appréciable.
Marque: Thermo Scientific™ LT190651
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.99000kg
Description
Les filtres HEPA en chambre Thermo Scientific offrent une qualité d'air de classe 100 appréciable.
Filtres HEPA
- Filtration de 99,97 % à 0,3 μm
- S’adapte sur tous les incubateurs Forma™ série II 3110, Steri-Cycle™ et Forma™ série 310 (avec système de filtration HEPA)
- Le filtre principal est disponible en tant qu’unité autonome ou groupé avec les autres filtres en ligne de la chambre
Kits de décontamination
- Se compose de filtres pour chambres difficiles à nettoyer, joints (sauf joints de porte) et tubes
- Réduit les durées d’interruption et d’intervention pour la décontamination
Spécification
Kit 3110 : filtre HEPA, joint, pièces diverses | |
Pour 3110 Series incubateurs | |
LED | |
Accessoire, kit de décontamination |