Learn More
BTX™ Replacement Pins for Plate Handler
Replacement Pins designed to work with BTX™ Plate Handlers.
Marque: BTX™ 450468
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Broches de rechange pour manipulateurs de plaques BTX™
Spécification
High Throughput transfection | |
Plaqué or | |
Épingles de remplacement | |
Pin | |
25 Paquets | |
Câbles banane | |
Yes |
HT 100, HT 200 | |
BTX Electroporation | |
Replacement Pins for Plate Handler, Pkg. of 25 | |
25 x Replacement Pins | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |