Learn More
BTX™ Replacement Pins for Plate Handler
Replacement Pins designed to work with BTX™ Plate Handlers.
102.00€ - 377.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | HT 100, HT 200 |
---|---|
Matériau | Gold-plated |
Gamme de produits | BTX Electroporation |
Type de produit | Épingles de remplacement |
Forme de l’électrode | Pin |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15447320
|
BTX™
450468 |
25 Paquets |
102.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15457320
|
BTX™
450469 |
100/paquet |
377.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Replacement Pins for BTX™ Plate Handlers
Spécification
HT 100, HT 200 | |
BTX Electroporation | |
Pin | |
Banana Cables | |
Yes |
Gold-plated | |
Épingles de remplacement | |
Non-sterile | |
Exponential Decay Wave, Square Wave |