Learn More
Thermo Scientific™ Pistons de rechange pour seringues
Les pistons de rechange Thermo Scientific pour seringues sont disponibles pour différents modèles de seringues commercialisés par une grande variété de fabricants.
Marque: Thermo Scientific™ 365RP511
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
Les pistons de rechange Thermo Scientific pour seringues sont disponibles pour différents modèles de seringues commercialisés par une grande variété de fabricants.
Spécification
Pour une utilisation avec 365K3041 ou 365K3051 | |
1,9685 po | |
1 ml |
22-23 | |
piston de la seringue | |
Thermo Scientific Fab . N ° 365K3041 ou 365K3051 |