Learn More
Moldex™ Masque respiratoire jetable intelligent FFP3S
Description
- Masques FFP3 NR D
- Masque facial respirateur monousage avec valve
- Protection fiable contre les particules
- Coussin de nez doux pour un confort d’usage accru
- ActivForm™ Conception 3D pour un ajustement confortable et sécurisé
- Valve Ventex™
- Sangle de tête réglable avec clip - facile à mettre et enlever, ou à porter autour du cou
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | FFP3 NR D, EN 149:2001+A1:2009, (EU)2016/425 |
| Design Type | Coupelle/moulé |
| Jetable | Usage unique |
| Type de filtre | FFP3 |
| Matériau | Polypropylène, EVA |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Matériau de la couche de filtration | Polypropylène |
| À utiliser avec (équipement) | Poussières nocives et cancérigènes, brumes/aérosols à base d’eau et d’huile, agents biologiques des groupes de risque 2 et 3, substances CMR |
| Matériau du serre-tête | Polyester, Lycra |
| Matériau du couvre-nez | Polyéthylène |
| Afficher plus |