Learn More
IKA™ RET Control-Visc, agitateur chauffant magnétique, blanc
Agitateur magnétique économique avec chauffage, nouvelle conception.
Marque: IKA™ 0005030000
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Prise BNC pour la connexion d’une électrode de pH
- Mode de contrôle de la température réglable : chauffage rapide et contrôle de la température très précis
- Double capteur pour le contrôle simultané de la température du liquide de transfert de chaleur et de la température moyenne
- Fonctions de minuterie et de compte à rebours
- Affichage de la tendance de changement de viscosité
- Détection de l’aimant détaché
- Fonctionnement intermittent
- Plusieurs modes de fonctionnement disponibles
- Circuit de sécurité réglable de 50 à 380°C
- Couvercle de protection transparent inclus
- Affichage des codes d’erreur pour faciliter le dépannage
- Réglage exact de la température et de la vitesse par affichage numérique, même lorsque la fonction est désactivée
- Adapté au fonctionnement non surveillé
- Le boîtier étanche (IP 42) garantit une longue durée de vie
Spécification
50 à 1 700 tr/min | |
650 W | |
220 à 240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W | |
UE | |
Interface USB, interface RS232, connexion pour sonde de température ext. (PT100/PT1000, double sonde) |
5 kg | |
160 x 85 x 270 mm | |
50/60 Hz | |
Plage de pesée : 10 à 5 000 g | |
0°C à 340°C |