Learn More
Motic™ Réticule, réticulé, 19 mm de diamètre.
Réticule oculaire simple de type réticulé. Le réticule Motic™, réticulé, 25 mm de diamètre, divise le champ de visualisation en 4 quadrants uniformes.
Marque:  Motic™ 12180145-R
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15445112
  • 27.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
  • Divise uniformément le champ de visualisation en 4 quadrants avec un réticule simple.
  • Non gradué pour la mesure.
Spécification
Spécification
Réticule simple
19 mm
Oculaire, 19 mm de diamètre, microscopes série PM