Learn More
Motic™ Réticule, réticulé, 25 mm de diamètre.
Réticule oculaire simple de type réticulé. Le réticule Motic™, réticulé, 25 mm de diamètre, divise le champ de visualisation en 4 quadrants uniformes.
Marque:  Motic™ 1101001400141
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15475192
  • 47.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-07-2024
Description
  • Divise uniformément le champ de visualisation en 4 quadrants avec un réticule simple.
  • Non gradué pour la mesure.
Spécification
Spécification
Réticule simple
25 mm
Oculaire, 25 mm de diamètre, microscopes BA-310, BA-410, PSM-1000, SMZ-171