Learn More
Acide rétinoïque, isomère tout-trans, MP Biomedicals™
Code produit. p-7083130 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 11431771
Marque: MP Biomedicals 02190269.6
Médie les fonctions de la vitamine A nécessaires à la croissance et au développement. L’acide rétinoïque, isomère tout-trans, MP Biomedicals a été utilisé dans divers protocoles de différenciation, notamment de cellules B, cellules T et neurones, et est appliqué cliniquement pour traiter le cancer
L’acide rétinoïque (AR) est une petite molécule lipophile, non peptidique, dérivée de la vitamine A. Elle affecte la transcription génétique et module une grande variété de processus biologiques, y compris la prolifération et la différenciation cellulaires, notamment l’apoptose.
  • La transcription génétique médiée par l’acide rétinoïque dépend du taux de transport de l’acide rétinoïque vers les cellules cibles et du moment de l’exposition de l’acide rétinoïque aux RAR (récepteurs de l’acide rétinoïque) dans les tissus cibles.
  • L’acide rétinoïque tout-trans (ATRA – All-trans-Retinoic acid) est un ligand pour le récepteur d’acide rétinoïque (RAR) et le récepteur X rétinoïde (RXR).
  • Les RAR et RXR liés agissent comme des facteurs de transcription qui régulent la croissance et la différenciation des cellules normales et malignes.
  • Les cytochromes P450 (CYP) catalysent la 4-hydroxylation de l’ATRA.
  • L’acide rétinoïque amorce la transformation des cellules souches embryonnaires en neurones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-79-4
Formule moléculaire C20H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Numéro MDL MFCD00001551
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonyme retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
CID PubChem 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spécification
Point de fusion 173°C to 183°C
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité Soluble in methanol, chloroform (40mg/mL) or acetone (30mg/mL), slightly soluble in ethanol.
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
Poids de la formule 300.4
Forme physique Poudre de jaune vif
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • trétinoine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..