Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 14 ou plus
Acier inox avec toile métallique
Marque: RETSCH 60.150.001180
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Specifications
Acier inoxydable | |
8 in | |
5,08cm | |
Tamis | |
8 in | |
Maillage 16 |
Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. | |
2 in | |
1,18mm | |
ASTM E11 | |
Acier inoxydable | |
16 |