Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Tamis en acier inoxydable à utiliser avec le broyeur ultra-centrifuge ZM200
Marque:  RETSCH 03.647.0250
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Code produit. 10101543
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Spécification
Tamis à anneau avec rebord renforcé
Rebord renforcé
1,0 mm (0,03 in)
Broyeur ultra-centrifuge ZM 200
Acier inoxydable
Trous Conidur