Learn More
3M™ Appareils respiratoires réutilisables recouvrant tout le visage
Description
- Utilisé avec deux filtres légers fixés par un simple système de fixation à baïonnette
- Système flexible (filtres à gaz / vapeur et/ou à particules plus option d’adduction d’air)
- Matière de masque facial souple, pliable et hypoallergénique
- Simplicité d’utilisation
- La conception à double filtre réduit la résistance respiratoire et améliore la distribution du poids pour un plus grand confort
- Visière large en PC
- Le joint d’étanchéité faciale double assure un meilleur ajustement
- La membrane phonique améliore la communication
- Ensemble harnais à six sangles pour un réglage facile et un ajustement fiable
- Le demi-masque interne à composé souple augmente le confort de l’utilisateur
- Kit de lunettes disponible
Spécification
Spécification
| Type de connexion | Bayonet |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Protection respiratoire masque complet |
| Type de harnais | 6 strap assembly |
| Comprend | Polycarbonate visor, six strap head harness, cool-flow valve, silicone rubber facepiece |
| Matériau (lentille) | Polycarbonate |
| Quantité | 1 de chaque |