Description
- Le joint réflexe hybride épouse la forme du visage de l’utilisateur pour faciliter le confort de l’utilisateur
- Mécanisme de contrôle du joint - lorsqu’il est enfoncé pendant l’expiration, le masque se gonfle légèrement pour montrer que l’étanchéité est correcte
- Panneau vocal intégré pour une meilleure compréhension du discours du porteur
- Le pince-nez permet une meilleure intégration avec les lunettes
- Support de tête confortable, durable et à profil abaissé, sangles élastiques épaisses avec fixation arrière simple
Spécification
Spécification
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | S |
| À utiliser avec (équipement) | Filtres à raccord fileté DIN 3M™, série DT |
| Modèle | HF-301 |
| Quantité | 10/Carton |