Learn More
3M™ Masque respiratoire demi-visage réutilisable et nécessitant peu d'entretien
Description
- Pour des masques réutilisables économiques, faciles d'entretien et faciles à manipuler, utilisez 3M™ Masque demi-visage réutilisable série 6000.
- Nos demi-masques réutilisables sont conçus pour la simplicité, avec un matériau élastomère léger et confortable à porter pendant de longues périodes, un harnais de tête en forme de berceau et une sangle de cou facile à attacher.
- Ils offrent une protection contre les gaz, les vapeurs et les particules, et sont dotés d'une connexion de type baïonnette qui s'adapte à une large gamme de filtres doubles et légers, selon vos besoins individuels.
- La conception à double filtre répartit uniformément le poids sur le masque, et son profil bas minimise l'impact sur votre champ de vision et assure une meilleure compatibilité avec les écrans de soudage et de meulage.
- Ils peuvent être utilisés avec 3M™ Fourni Air Systems Pour plus de commodité et de flexibilité, et pour rester connecté à tous 3M™ Filtres des séries 2000, 5000 et 6000 (sauf 3M™ 6098 ou 6099).
- La série 6000 dispose d'une gamme de pièces détachées et d'accessoires spécialement conçus pour vous aider à maintenir le niveau de confort et de protection adéquat lorsque des pièces s'usent ou s'abîment.
- Ils sont disponibles en trois tailles : petite, moyenne et grande.
Specifications
Specifications
| Couleur | Gris |
| Design Type | Type de bayonette |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de filtre | Combinée |
| Matériau | Élastomère thermoplastique |
| Type de produit | Máscara facial reutilizable de media cara |
| Dimensions | M |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Sans latex | Oui |