Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18-WP Flash
Idéal pour les peptides, les protéines et les lipides
Marque:  BUCHI 145169483
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16300306
  • 129.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: 1 pièce
Description
Description
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Spécification
Silica - C-18 WP
1 Pc.
Ideal for Peptides, Proteins and Lipids and Other Large Molecule Purifications
Reveleris
12 g
200 psig