Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18-WP Flash
Idéal pour les peptides, les protéines et les lipides
Marque: BUCHI 145169482
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.11000kg
Includes: 1 pièce
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Silica - C-18 WP | |
1 Pc. | |
Ideal for Peptides, Proteins and Lipids and Other Large Molecule Purifications |
Reveleris | |
4 g | |
200 psig |